Få mere at vide
Isocorynoxeine, MedChemExpress
Beskrivelse
Isocorynoxeine, an isorhynchophylline-related alkaloid, exhibits a dose-dependent inhibition of 5-HT2A receptor-mediated current response with an IC50 of 72.4 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isocorynoxeine |
| CAS | 51014-29-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H26N2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 7-Isocorynoxeine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (65.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](C=C)C4)([H])N4CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.45 |
| Vis mere |