missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isoconazole nitrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474597
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474597 50 mg -
16418766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1444

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Isoconazole nitrate is a broad-spectrum antimicrobial agent with a highly effective antimycotic and gram-positive antibacterial activity, exhibiting a rapid rate of absorption and low systemic exposure potential.

Isoconazole nitrate is a broad-spectrum antimicrobial agent with a highly effective antimycotic and gram-positive antibacterial activity, exhibiting a rapid rate of absorption and low systemic exposure potential.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoconazole nitrate
Fysisk form Solid
CAS 24168-96-5
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H15Cl4N3O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (208.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=C(COC(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3)C(Cl)=CC=C1.O[N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 479.14
Formel vægt 479.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.