missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isoconazole Nitrate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoconazole Nitrate |
| CAS | 24168-96-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isoconazole Nitrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Isoconazole Nitrate, 1-[(2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. D (EP) as Nitrate, Miconazole Impurity D as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity D as Nitrate, Miconazole Impurity D as Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-12-4-5-13(17(22)8-12)18(9-24-7-6-23-11-24)25-10-14-15(20)2-1-3-16(14)21;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3c(Cl)cccc3Cl)c(Cl)c1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?