Få mere at vide
Isoconazolnitrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15542343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15542343 1 g 1g
15552343 5 g 5g
15562343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15542343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458640010
Kemiske identifikatorer
CAS 24168-96-5
Molekylær formel C18H15Cl4N3O4
Molekylvægt (g/mol) 479.14
MDL nummer MFCD01721647
InChI nøgle NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
PubChem CID 159968
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-2-[(2,6-dichlorphenyl)methoxy]ethyl]imidazol; salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoconazole nitrate
Smeltepunkt 181.0°C to 183.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 479.14
Procent renhed 99%