Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall uden hætte med bundet hals
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083185 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15694894 Lille Pakke med 25
15604904 Medium Pakke med 25
15614904 Større Pakke med 25
15624904 X-Large Pakke med 25
15634904 2X-stor Pakke med 25
15644904 3X-Large Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15694894 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15429648
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og præ-steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Heldragt uden hætte med bundet hals giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og lav fnug.
  • Fås i størrelserne S til XXXL
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Bundne indvendige sømme. Elastik i taljen bagpå for god pasform
  • Tyvek™ dækkede elastiske tommelfingerløkker
  • Tunneleret elastik ved håndled og ankler
  • Lynlås foran
  • Stormklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Lille
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Lukketype Lynlås foran
Sømtype Bundet
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance ISO 11137-1, ISO Klasse 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP klasse A/B, Kategori III, Type 5-B og 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Model- D15429648
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Biotek, farmaceutisk, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, kosmetikindustri. og andre kritiske miljøer
Mængde 25/Pk.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.