Beskrivelse
- Fås i størrelserne S til XXXL
- Renforarbejdet og gamma-steriliseret
- Bundne indvendige sømme. Elastik i taljen bagpå for god pasform
- Tyvek™ dækkede elastiske tommelfingerløkker
- Tunneleret elastik ved håndled og ankler
- Lynlås foran
- Stormklap
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | 2X-stor |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Lukketype | Lynlås foran |
| Sømtype | Bundet |
| Vis mere |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.