Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall uden hætte med bundet hals
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15624904 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15624904 X-Large Pakke med 25
15694894 Lille Pakke med 25
15604904 Medium Pakke med 25
15614904 Større Pakke med 25
15634904 2X-stor Pakke med 25
15644904 3X-Large Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15624904 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15429671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3404.07 DKK
    2226.99 DKK / Pakke med 25
    Spare 1177.08 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og præ-steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Heldragt uden hætte med bundet hals giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og lav fnug.
  • Fås i størrelserne S til XXXL
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Bundne indvendige sømme. Elastik i taljen bagpå for god pasform
  • Tyvek™ dækkede elastiske tommelfingerløkker
  • Tunneleret elastik ved håndled og ankler
  • Lynlås foran
  • Stormklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse X-Large
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Lukketype Lynlås foran
Sømtype Bundet
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance ISO 11137-1, ISO Klasse 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP klasse A/B, Kategori III, Type 5-B og 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Model- D15429671
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Til brug med (applikation) Biotek, farmaceutisk, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, kosmetikindustri. og andre kritiske miljøer
Mængde 25/Pk.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.