Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall uden hætte med bundet hals
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15614904 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15614904
Brand: DuPont™ D15429666
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og præ-steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Heldragt uden hætte med bundet hals giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og lav fnug.
  • Fås i størrelserne S til XXXL
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Bundne indvendige sømme. Elastik i taljen bagpå for god pasform
  • Tyvek™ dækkede elastiske tommelfingerløkker
  • Tunneleret elastik ved håndled og ankler
  • Lynlås foran
  • Stormklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse Større
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Lukketype Lynlås foran
Sømtype Indbundet
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance ISO 11137-1, ISO Klasse 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP klasse A/B, Kategori III, Type 5-B og 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Model- D15429666
Størrelse (metrisk) bryst 100 til 108 cm
Til brug med (applikation) Biotek, farmaceutisk, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, kosmetikindustri. og andre kritiske miljøer
Mængde 25/Pk.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.