Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hooded Coverall with Slip-retardant Shoe Covers
Artikelnummer. 15389734 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15389734 X-Large Pakke med 25
15309694 Medium Pakke med 25
15379714 Large Pakke med 25
15349754 2X-Large Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15389734 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14247990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3395.00 DKK
    2934.02 DKK / Pakke med 25
    Spare 460.98 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Clean-processed and gamma-sterilized. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hooded Coverall with Slip-retardant Shoe Covers provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash.
  • Hooded coverall includes attached slip-retardant shoe covers
  • Clean-processed and gamma-sterilized by gamma-irradiation to SAL of 10-6 (ISO 11137-1)
  • Serged internal seams
  • Elastication at wrists, ankles and face
  • Thumb loops prevent sleeves from riding up
  • Zipper closure
  • Aseptically folded
  • White.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Cleanroom Coveralls
Størrelse X-Large
Materiale HDPE
Farve White
Engangs Single-use
Ankel stil Elastic
Manchet stil Elastic
Hals stil Hooded
Lukketype Front Zipper
Sømtype Serged
Sterilitet Sterile
Modstand Liquid, Particle, Chemicals
Certificeringer/compliance ISO 11137-1
Model- D1424
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.