Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Støvleovertræk
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fås i størrelserne S til XL.
- Renforarbejdet og gamma-steriliseret.
- Indbundne indvendige sømme.
- Tunnelformet elastik ved skinneben og ankler.
- Ankelbånd.
- Gripper™ såler giver øget skridhæmning og robusthed.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Materiale | Tyvek™ IsoClean™ |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Sål Type | Anti-udskridning |
| Sømtype | Indbundet |
| Til brug med (applikation) | Bioteknologi, farmaceutisk, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, kosmetik, andre kritiske miljøer |
| Certificeringer/compliance | Renbehandlet og steriliseret ved gamma-bestråling til SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Velegnet til brug i GMP klasse A/B (ISO Klasse 5) renrum, PPE kategori I |
| Emballagemængde | 100/Cs. |
| Mehr anzeigen |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur