Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Støvleovertræk
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15694904 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15694904 Lille Pakke med 100
15604914 Medium -
15614914 Større Pakke med 100
15624914 X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15694904 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15466072
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og præ-steriliseret ved gamma-bestråling. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Støvleovertræk giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og usædvanlig lav fnug
  • Fås i størrelserne S til XL.
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret.
  • Indbundne indvendige sømme.
  • Tunnelformet elastik ved skinneben og ankler.
  • Ankelbånd.
  • Gripper™ såler giver øget skridhæmning og robusthed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Materiale Tyvek™ IsoClean™
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Sål Type Anti-udskridning
Sømtype Indbundet
Til brug med (applikation) Bioteknologi, farmaceutisk, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, kosmetik, andre kritiske miljøer
Certificeringer/compliance Renbehandlet og steriliseret ved gamma-bestråling til SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Velegnet til brug i GMP klasse A/B (ISO Klasse 5) renrum, PPE kategori I
Emballagemængde 100/Cs.
Emballagetype Individuelt pakket i par
Produkttype Kontrollerede miljøer Boot Covers
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.