Beskrivelse
- Fås i størrelserne S til XL.
- Renforarbejdet og gamma-steriliseret.
- Indbundne indvendige sømme.
- Tunnelformet elastik ved skinneben og ankler.
- Ankelbånd.
- Gripper™ såler giver øget skridhæmning og robusthed.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Materiale | Tyvek IsoClean |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Sål Type | Anti-udskridning |
| Sømtype | Indbundet |
| Til brug med (applikation) | Bioteknologi, farmaceutisk, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, kosmetik, andre kritiske miljøer |
| Certificeringer/compliance | Renbehandlet og steriliseret ved gamma-bestråling til SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Velegnet til brug i GMP klasse A/B (ISO Klasse 5) renrum, PPE kategori I |
| Emballagetype | Individuelt pakket i par |
| Vis mere |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.