Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril hætte med bindebånd
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15684904 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Mængde:
100/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15684904 100/Pk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15684904 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15466063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3081.36 DKK
    2262.41 DKK / Pakke med 100
    Spare 818.95 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril hætte med bindebånd giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og lav fnug.
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Bundne sømme
  • Bundet hætteåbning til lav partikelafgivelse
  • Hel ansigtsåbning
  • Bindebånd med løkker for justerbar pasform
  • Hvid, one size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hætte med bindebånd
Størrelse Universel
Materiale Flashspundet HDPE
Farve Hvid
Lukketype Binder med løkker
Engangs Engangsbrug
Model- D15466063
Sømtype Indbundet
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance ISO 11137-1, PPE kategori I
Emballagetype Individuelt pakket
Mængde 100/Pk.
Til brug med (applikation) Renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
Hætte type Indbundet
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.