Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril hætte og maske
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15664904 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Mængde:
100/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15664904 100/Pk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15664904 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15466048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4070.31 DKK
    3598.03 DKK / Pakke med 100
    Spare 472.28 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril hætte og maske giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og usædvanlig lav fnug.
HÆTTE:
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Indbundne indvendige sømme
  • Bundet hovedåbning
  • Bindebånd med løkker for justerbar pasform
  • Hvid, one size.
MASKE:
  • Plisseret polyethylen yderside
  • 17,5 cm bred.
  • Steril
  • Blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hætte og maske
Størrelse Universel
Materiale Flashspun HDPE, polyethylen
Farve Hvid, blå
Lukketype Binder med løkker
Engangs Engangsbrug
Model- D15466048
Sømtype Indbundet
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Steriliseret ved gamma-bestråling til SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Fuld sporbarhed på alt steriliseret tøj med sterilitetscertifikater til rådighed, velegnet til brug i GMP klasse C/D (ISO Klasse 6-9) renrum med eller uden Bioburden Control Areas, PPE Kategori I
Emballagetype Individuelt pakket
Mængde 100/Pk.
Bredde (metrisk) Maske: 17,5 cm
Til brug med (applikation) Renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.