Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole med bundet hals
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083187 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15634914 Lille Pakke med 30
15644914 Medium Pakke med 30
15654914 Større Pakke med 30
15664914 X-Large Pakke med 30
15674914 2X-stor Pakke med 30
15684914 3X-Large Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15634914 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15466113
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og præ-steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole med bundet hals giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og usædvanlig lav fnug.
  • Fås og i størrelserne S til XXXL.
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret.
  • Bundne indvendige sømme.
  • Tunnelformet elastik ved håndled.
  • Lukning foran for nem af- og påtagning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer
Størrelse Lille
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Tunneliseret elastisk
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Krave type Indbundet
Sømtype Indbundne indvendige sømme
Størrelse (metrisk) bryst 88 til 97 cm
Certificeringer/compliance Renbehandlet og steriliseret ved gamma-bestråling til SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Fuld sporbarhed på alt steriliseret tøj med sterilitetscertifikater til rådighed, velegnet til brug i GMP klasse A/B (ISO Klasse 5) renrum, PPE kategori I
Til brug med (applikation) Renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.