Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole med bundet hals
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15684914 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15684914 3X-Large Pakke med 30
15634914 Lille Pakke med 30
15644914 Medium Pakke med 30
15654914 Større Pakke med 30
15664914 X-Large Pakke med 30
15674914 2X-stor Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15684914 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15466164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3425.00 DKK
    2620.87 DKK / Pakke med 30
    Spare 804.13 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og præ-steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole med bundet hals giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og usædvanlig lav fnug.
  • Fås og i størrelserne S til XXXL.
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret.
  • Bundne indvendige sømme.
  • Tunnelformet elastik ved håndled.
  • Lukning foran for nem af- og påtagning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer
Størrelse 3X-Large
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Tunneliseret elastisk
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Krave type Indbundet
Sømtype Indbundne indvendige sømme
Størrelse (metrisk) bryst 119 til 128 cm
Certificeringer/compliance Renbehandlet og steriliseret ved gamma-bestråling til SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Fuld sporbarhed på alt steriliseret tøj med sterilitetscertifikater til rådighed, velegnet til brug i GMP klasse A/B (ISO Klasse 5) renrum, PPE kategori I
Til brug med (applikation) Renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.