Beskrivelse
- Fås og i størrelserne S til XXXL.
- Renforarbejdet og gamma-steriliseret.
- Bundne indvendige sømme.
- Tunnelformet elastik ved håndled.
- Lukning foran for nem af- og påtagning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer |
| Størrelse | 2X-stor |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Snaps |
| Manchet stil | Tunneliseret elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Krave type | Indbundet |
| Sømtype | Indbundne indvendige sømme |
| Vis mere |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.