Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole med bundet hals
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15664914 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 15664914
Brand: DuPont™ D15466146
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og præ-steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole med bundet hals giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og usædvanlig lav fnug.
  • Fås og i størrelserne S til XXXL.
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret.
  • Bundne indvendige sømme.
  • Tunnelformet elastik ved håndled.
  • Lukning foran for nem af- og påtagning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer
Størrelse X-Large
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Tunneliseret elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Krave type Indbundet
Sømtype Indbundne indvendige sømme
Størrelse (metrisk) bryst 106 til 115 cm
Certificeringer/compliance Renbehandlet og steriliseret ved gamma-bestråling til SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Fuld sporbarhed på alt steriliseret tøj med sterilitetscertifikater til rådighed, velegnet til brug i GMP klasse A/B (ISO Klasse 5) renrum, PPE kategori I
Til brug med (applikation) Renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.