Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril Bouffant med elastisk pandebånd
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15674904 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Mængde:
250/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15674904 250/Pk. Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15674904 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15466053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3591.45 DKK
    2725.78 DKK / Pakke med 250
    Spare 865.67 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og præ-steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril Bouffant med elastisk pandebånd giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og lav fnug.
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret.
  • Elastisk pandebånd.
  • One Size passer til de fleste
  • Fås i hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Bouffant
Størrelse Universel
Materiale Flashspundet HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Model- D15466053
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance ISO 11137-1, PPE kategori 1
Emballagetype Individuelt pakket
Mængde 250/Pk.
Konstruktion Flashspundet HDPE
Til brug med (applikation) Bioteknologi, farmaceutiske produkter, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, kosmetikindustri
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.