Få mere at vide
Isofield™ Isoclave IV autoklaverbare renrumsbriller - klasse A/B-kompatible
Beskrivelse
- Indirekte øvre og nedre ventilation
- Panoramaudsigt
- Passer over standard briller
- Ergonomisk stel med fleksibel næseskørt
- Premium anti-ridse, optisk kvalitet, anti-dug linse
- Testet mod EN 166 og ISO 16321-1
- Certificeret til PPE Cat II
- Ikke-steril - Goggle skal behandles før brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsbriller |
| Engangs | Engangsbrug |
| Linse materiale | Polycarbonat (medicinsk kvalitet) |
| Rammemateriale | Termoplastisk gummi (TPR) |