Få mere at vide
Isofield™ Isoclave CF autoklaverbare renrumsbriller - klasse A/B-kompatible
Beskrivelse
- Tætsiddende autoklaverbare renrumsbriller
- Anti-dug
- Indirekte øvre ventilation
- Ikke-ventileret base for ekstra renrumsoverensstemmelse
- Panoramaudsigt
- Passer over standard briller
- Ergonomisk stel med fleksibel næseskørt for at sikre sikker pasform
- Premium anti-ridse
- Ikke-steril - beskyttelsesbriller skal behandles inden brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsbriller |
| Engangs | Engangsbrug |
| Linse materiale | Polycarbonat (medicinsk kvalitet) |
| Rammemateriale | Silikone |