Få mere at vide
Isocitronellene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isocitronellene |
| CAS | 85006-04-8 |
| Molekylær formel | C10 H18 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (5R)-5,7-Dimethyl-1,6-octadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18/c1-5-6-7-10(4)8-9(2)3/h5,8,10H,1,6-7H2,2-4H3/t10-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC=C)C=C(C)C |
| IUPAC navn | (5R)-5,7-dimethylocta-1,6-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.25 |
| Formel vægt | 138.141 |