Få mere at vide
Isocarboxazid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438557
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16438557 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16438557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13929
MedChemExpress Isocarboxazid is a non-selective and irreversible inhibitor of monoamine oxidase, with an IC50 of 4.8 μM for rat brain monoamine oxidase in vitro.
Isocarboxazid is a non-selective and irreversible inhibitor of monoamine oxidase, with an IC50 of 4.8 μM for rat brain monoamine oxidase in vitro.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocarboxazid
Fysisk form Solid
CAS 59-63-2
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H13N3O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (432.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NOC(C)=C1)NNCC2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 231.25
Formel vægt 231.25
Procent renhed 98.0%