Få mere at vide
Isocarboxazid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460239
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460239 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460239 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1602.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocarboxazid
CAS 59-63-2
Analyt- eller komponentnavne Isocarboxazid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-(phenylmethyl)hydrazide3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-benzylhydrazide (6CI,7CI,8CI), 1-Benzyl-2-(5-methyl-3-isoxazolyl-carbonyl)hydrazine, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide, BMIH, Benazide, Enerzer, Isocarboxazid, Isocarboxazide, Isocarboxyzid, Marplan, Marplon, NSC 169893, N'-Benzyl N-methyl-5-isoxazolecarboxylhydrazide-3, Ro 5-0831
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1onc(c1)C(=O)NNCc2ccccc2
IUPAC navn N'-benzyl-5-methyl-1,2-oxazole-3-carbohydrazide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 231.25
Mængde 10 mg
Formel vægt 231.1008 g/mol