Få mere at vide
Isocarboxazid (1.0 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isocarboxazid |
| CAS | 59-63-2 |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 O2 |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Synonym | 3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-(phenylmethyl)hydrazide3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-benzylhydrazide (6CI,7CI,8CI), 1-Benzyl-2-(5-methyl-3-isoxazolyl-carbonyl)hydrazine, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide, BMIH, Benazide, Enerzer, Isocarboxazid, Isocarboxazide, Isocarboxyzid, Marplan, Marplon, NSC 169893, N'-Benzyl N-methyl-5-isoxazolecarboxylhydrazide-3, Ro 5-0831 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16) |
| SMIL | Cc1onc(c1)C(=O)NNCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N'-benzyl-5-methyl-1,2-oxazole-3-carbohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.25 |
| Formel vægt | 231.1008 |
| Vis mere |