Få mere at vide
Isocarbostyril, 98%
Artikelnummer. 11986491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11986491 1 g Glasflaske 1g
11906501 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166460010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-30-5
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
InChI nøgle VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
PubChem CID 10284
ChEBI CHEBI:18350
IUPAC navn 2H-isoquinolin-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocarbostyril
Smeltepunkt 211,0 °C til 214,0 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 21,1
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver