Få mere at vide
Isocarbostyril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11906501
Brand: Thermo Scientific Acros 166460050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-30-5
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
InChI nøgle VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
PubChem CID 10284
ChEBI CHEBI:18350
IUPAC navn 2H-isoquinolin-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocarbostyril
Smeltepunkt 211.0°C to 214.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21,1
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder