Få mere at vide
Isokaprinsyre, TRC
Artikelnummer. 30401781
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401781 100 mg
30388855 500 mg
30393513 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI789250100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5963-14-4
Molekylær formel C10 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 172.26
Synonym 8-Methylnonanoic Acid
IUPAC navn 8-methylnonanosyre
SMIL CC(C)CCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocapric Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)
Formel vægt 172.1463