Få mere at vide
Isocaffeine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3 |
| Formel vægt | 194.0804 |
| Procent renhed | >95% |