Få mere at vide
Isobuzole, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobuzole |
| CAS | 3567-08-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isobuzole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N3 O3 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-methoxy-N-[5-(2-methylpropyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-, Benzenesulfonamide, N-(5-isobutyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-p-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Methoxybenzenesulfonamido)-5-isobutyl-1,3,4-thiadiazole, 8002 C. B., Glysobuzole, Isobuzol, Isobuzole, N-(5-Isobutyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-p-methoxybenzenesulfonamide, NSC 34014, Stabinol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O3S2/c1-9(2)8-12-14-15-13(20-12)16-21(17,18)11-6-4-10(19-3)5-7-11/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,15,16) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nnc(CC(C)C)s2 |
| Vis mere |