Få mere at vide
Isobutyryl L-Carnitine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyryl L-Carnitine Chloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4.ClH/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5;/h8-9H,6-7H2,1-5H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 267.1237 |