Få mere at vide
Isobutyryl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30393496
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30393496 25 g
1 options
Artikelnummer. 30393496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI78068025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyryl Chloride
CAS 79-30-1
Molekylær formel C4H7ClO
Mængde 25 g
Synonym 2-Methylpropanoyl Chloride, 2,2-Dimethylacetyl Chloride, 2-Methylpropanoic Acid Chloride, 2-Methylpropanoyl Chloride, 2-Methylpropionyl Chloride, 2-Propylcarbonyl Chloride, Chloro Isopropyl Ketone, Dimethylacetyl Chloride, Isobutanoyl Chloride, Isobutyric Acid Chloride, Isobutyroyl Chloride, Isopropanecarbonyl Chloride, i-Butyryl Chloride, alpha-Methylpropionyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
SMIL CC(C)C(=O)Cl
IUPAC navn 2-methylpropanoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 106.55
Formel vægt 106.0185