Få mere at vide
Isobutyryl chloride, 98%
Artikelnummer. 10255730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10255730 250 mL Glasflaske 250ml
10583521 10 mL Glasflaske 10ml
10275680 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10255730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160662500
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-30-1
Molekylær formel C4H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 106.55
MDL nummer MFCD00000717
InChI nøgle DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
IUPAC navn 2-methylpropanoylchlorid
SMIL CC(C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyryl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt -90.0°C
Tæthed 1.0170g/mL
Kogepunkt 91.0°C to 93.0°C
Flammepunkt 1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCOCl
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4080
Mængde 250 mL
Beilstein 02, 293
Specifik vægtfylde 1.017
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether
Viskositet 0.55 mPa.s (20°C)
Formel vægt 106.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske