Få mere at vide
Isobutyryl chloride, 98%
Artikelnummer. 11495937
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495937 100 g 100g
11405947 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24472.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Isobutyrylchlorid anvendes til fremstilling af fuldt isobutyramidterminerede hyperforgrenede polyethyleniminer. Det spiller en vigtig rolle i adskillelsen og identifikationen af shikonin og dets esterderivater i rodepidermis af Echium italicum L. Det virker som et acyleringsmiddel for ketiminderivaterne af alfa-aminoestere, nukleosider og pyrroler. Yderligere anvendes det til fremstilling af organiske peroxider. Ud over dette bruges det som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isobutyrylchlorid anvendes til fremstilling af fuldt isobutyramidterminerede hyperforgrenede polyethyleniminer. Det spiller en vigtig rolle i adskillelsen og identifikationen af shikonin og dets esterderivater i rodepidermis af Echium italicum L. Det virker som et acyleringsmiddel for ketiminderivaterne af alfa-aminoestere, nukleosider og pyrroler. Yderligere anvendes det til fremstilling af organiske peroxider. Ud over dette bruges det som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser.
Opløselighed Blandbar med
chloroform, iseddike, ether, toluen, methylenchlorid og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med baser, vand, stærke oxidationsmidler og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-30-1
Molekylær formel C4H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 106.549
MDL nummer MFCD00000717
InChI nøgle DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
IUPAC navn 2-methylpropanoylchlorid
SMIL CC(C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyryl chloride
Smeltepunkt ∽-90°C
Tæthed 1.017
Kogepunkt 91°C to 93°C
Flammepunkt 8°C (46°F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.407
Mængde 100 g
FN nummer UN2395
Beilstein 605393
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,glacial acetic acid,ether,toluene,methylene chloride and benzene.
Formel vægt 106.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyryl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyrylchloride