Få mere at vide
Isobutyryl chloride, 98%
Artikelnummer. 11405947
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11405947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24472.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Isobutyrylchlorid anvendes til fremstilling af fuldt isobutyramidterminerede hyperforgrenede polyethyleniminer. Det spiller en vigtig rolle i adskillelsen og identifikationen af shikonin og dets esterderivater i rodepidermis af Echium italicum L. Det virker som et acyleringsmiddel for ketiminderivaterne af alfa-aminoestere, nukleosider og pyrroler. Yderligere anvendes det til fremstilling af organiske peroxider. Ud over dette bruges det som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isobutyrylchlorid anvendes til fremstilling af fuldt isobutyramidterminerede hyperforgrenede polyethyleniminer. Det spiller en vigtig rolle i adskillelsen og identifikationen af shikonin og dets esterderivater i rodepidermis af Echium italicum L. Det virker som et acyleringsmiddel for ketiminderivaterne af alfa-aminoestere, nukleosider og pyrroler. Yderligere anvendes det til fremstilling af organiske peroxider. Ud over dette bruges det som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser.
Opløselighed Blandbar med
chloroform, iseddike, ether, toluen, methylenchlorid og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med baser, vand, stærke oxidationsmidler og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-30-1
Molekylær formel C4H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 106.549
MDL nummer MFCD00000717
InChI nøgle DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
IUPAC navn 2-methylpropanoylchlorid
SMIL CC(C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyryl chloride
Smeltepunkt ∼-90°C
Tæthed 1.017
Kogepunkt 91°C to 93°C
Flammepunkt 8°C (46°F)
Analyseprocentområde 0.98
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.407
Mængde 500 g
FN nummer UN2395
Beilstein 605393
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,glacial acetic acid,ether,toluene,methylene chloride and benzene.
Formel vægt 106.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske