Få mere at vide
Isobutyrophenone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31102544
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31102544 10 g
31092852 1 g
31094802 25 g
31101750 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31102544 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13508710g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyrophenone
CAS 611-70-1
Molekylær formel C10H12O
MDL nummer MFCD00008917
Mængde 10 g
SMIL CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 148.20
Procent renhed 98%