Få mere at vide
Isobutyronitril, 99%
Beskrivelse
Anvendes til syntese af benzinadditiver, som katalysator ved fremstilling af polyethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes ved syntese af benzinadditiver, som katalysator ved fremstilling af polyethylen.
Opløselighed Opløseligt i vand
35g/L (20 °C).
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyronitrile |
| Smeltepunkt | -72 °C |
| Tæthed | 0.77 |
| Kogepunkt | 103 °C til 104 °C |
| Flammepunkt | 8 °C (46 °F) |
| Lineær formel | (CH3)2CHCN |
| Brydningsindeks | 1.374 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN2284 |
| Beilstein | 1340512 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isobutyronitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Isobutyronitrile