Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyronitrile |
| Navn note | 99% |
| CAS | 78-82-0 |
| Smeltepunkt | -72 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.7600g/mL |
| Kogepunkt | 107 °C til 108 °C |
| Flammepunkt | 8 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isobutyronitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .