missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isobutyric-d7 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyric acid-d7 |
| CAS | 223134-74-5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C4 2H7 H O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Propanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-(methyl-d3)-, 2-(Methyl-d3)propanoic-2,3,3,3-d4 acid, Isobutyric acid D7, 2-Methyl-1-propanoic Acid-d7, 2-Methylpropanoic Acid-d7, 2-Methylpropionic Acid-d7, 2-Propanecarboxylic Acid-d7, Dimethylacetic Acid-d7, Isobutanoic Acid-d7, Isopropylformic Acid-d7, NSC 62780-d7, i-Butyric Acid-d7, iso-Butyric Acid-d7, α-Methylpropanoic Acid-d7, α-Methylpropionic Acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.15 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?