Få mere at vide
Isobutyric Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyric Anhydride |
| CAS | 97-72-3 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 2-Methylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, 2-Methylpropanoic Acid Anhydride, 2-Methylpropanoic Anhydride, 2-Methylpropionic Acid Anhydride, 2-Methylpropionic Anhydride, Isobutanoic Anhydride, Isobutyric Acid Anhydride, Isobutyryl Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-methylpropanoyl 2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0943 |