Få mere at vide
Isobutyric anhydride, 97%
Artikelnummer. 11397976
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397976 100 mL 100ml
11307986 500 mL 500ml
11317986 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13240.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-72-3 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Isobutyranhydrid anvendes til fremstilling af 4-O-isobutyrylderivat ved at reagere med octyl beta-D-glucopyranosid under anvendelse af C2 -symmetrisk chiral 4-pyrrolidinopyridin som katalysator. Det fungerer som et udgangsmateriale for estere som saccharoseacetatisobutyrat, farvestoffer og agrokemikalier. Det finder anvendelse som duftmellemliggende og smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Isobutyranhydrid anvendes
til fremstilling af 4-O-isobutyrylderivat ved at reagere med octyl-beta-D-glucopyranosid under anvendelse af C2 -symmetrisk chiral 4-pyrrolidinopyridin som katalysator. Det fungerer som et udgangsmateriale for estere som saccharoseacetatisobutyrat, farvestoffer og agrokemikalier. Det finder anvendelse som duftmellemliggende og smagsstoffer.
Opløselighed Blandbar med
vand og ether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-72-3
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.197
MDL nummer MFCD00008913
InChI nøgle LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
PubChem CID 7346
ChEBI CHEBI:84261
IUPAC navn 2-methylpropanoyl 2-methylpropanoat
SMIL CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyric anhydride
Smeltepunkt -56°C
Tæthed 0.954
Kogepunkt 182°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.406
Mængde 100 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 386267
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water and ether.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyric anhydride