Få mere at vide
Isobutyric anhydride, 97%
Artikelnummer. 10411291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10411291 500 g Glasflaske 500g
10277590 2 kg Glasflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10411291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 257785000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 97-72-3 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-72-3 , 79-09-4 , 64-19-7
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00008913
InChI nøgle LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
PubChem CID 7346
ChEBI CHEBI:84261
IUPAC navn 2-methylpropanoyl 2-methylpropanoat
SMIL CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyric anhydride
Navn note 97%
Smeltepunkt -53.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9540g/mL
Kogepunkt 182.0°C
Flammepunkt 66.4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)CHCO]2O
Brydningsindeks 1.4050 to 1.4070
Mængde 500 g
Beilstein 02, 292
Specifik vægtfylde 0.954
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Viskositet 1.18 mPa.s (25°C)
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.