Få mere at vide
Isobutyrsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyric acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 88.0524 |