Få mere at vide
isosmørsyre, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16359297 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16359297 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16359297 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2282
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Isosmørsyre79-31-21000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyric acid
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 79-31-2, 7732-18-5
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer MFCD00002658
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C(O)=O
IUPAC navn 2-methylpropansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 88.11
PubChem CID 6590
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:16135
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug