Få mere at vide
Isobutyric Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15838300
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15838300 1 L
15818300 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15838300 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8004721000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-31-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyric Acid
Smeltepunkt -46°C
Tæthed 0.95 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Molekylær formel (CH3)2CHCOOH
MDL nummer MFCD00002658
Synonym Isobutyric acid, 2-Methylpropionic acid, Isobutyric acid
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Grad Ungraded