Få mere at vide
Isobutyrsyre-benzylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313047
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30313047 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30313047 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14395700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyric acid-benzyl ester
CAS 103-28-6
Analyt- eller komponentnavne Isobutyric acid-benzyl ester
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C11 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Isobutyric acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-methylpropionate, Benzyl isobutanoate, Benzyl isobutyrate, NSC 406201, NSC 46112, Phenylmethyl 2-methylpropanoate
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
SMIL CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl 2-methylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 178.228
Mængde 500 mg
Formel vægt 178,099 g/mol