Få mere at vide
Isobutyrsyre, 99%
Artikelnummer. 11376766
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376766 2500 mL 2.5 L
11356766 100 mL 100ml
11366766 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04038.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Isosmørsyre bruges til at fremstille estere til smagsstoffer og parfume. Det bruges også som desinfektionsmiddel, konserveringsmiddel og garvemiddel. Den finder anvendelse i tekstil, lak og læderindustrien. Desuden bruges det som laktationsstimulerende middel hos malkekvæg. Ud over dette bruges det til fremstilling af tetramethylravsyre og diisopropylketon.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, chloroform og ether. Lidt blandbar med kultetrachlorid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-31-2
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00002658
InChI nøgle KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
PubChem CID 6590
ChEBI CHEBI:16135
IUPAC navn 2-methylpropansyre
SMIL CC(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyric acid
Smeltepunkt -47 °C
Kogepunkt 153 °C til 154 °C
Tæthed 0.948
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 59 °C (138 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.3928
FN nummer UN2529
Beilstein 635770
Merck Index 145155
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, kloroform og æter. Let blandet med kulstoftetrachlorid.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 99%