Få mere at vide
Isobutyramidoxime, 96%
Artikelnummer. 11499590
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499590 250 mg 250mg
11409600 1 g 1g
15407897 5 g 5g
15417897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11499590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50892.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 35613-84-4 | C4H10N2O | 102.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35613-84-4
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.14
MDL nummer MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
InChI nøgle JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
IUPAC navn N'-hydroxy-2-methylpropanimidamid
SMIL CC(C)C(\N)=N/O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyramidoxime
Smeltepunkt 57°C to 65°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 102.14
Procent renhed 96%