Få mere at vide
Isobutyramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyramide |
| CAS | 563-83-7 |
| Molekylær formel | C4H9NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methylpropanamide, 2-Methylpropionamide, Isobutanamide, Isobutyrimidic Acid, Isopropylformamide, NSC 8423, VX 366 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6) |
| SMIL | CC(C)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.12 |
| Formel vægt | 87.0684 |