Få mere at vide
Isobutyramid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480197
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480197 500 g 500g
11460197 25 g 25g
11470197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21641.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-83-7 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Isobutyramid spiller en vigtig rolle i kemisk podning af humant serumalbumin under syntesen af sekventielt samlede proteinkapsler. Det bruges i farmaceutisk fremstilling og i cellulær differentiering. Det finder anvendelse i transkriptionen af humant gamma-globingen og murint embryonalt epsilon(y)-globingen. Yderligere er det i behandlingen af beta-thalassæmi og seglcellesygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isobutyramid spiller en vigtig rolle i kemisk podning af humant serumalbumin under syntesen af sekventielt samlede proteinkapsler. Det bruges i farmaceutisk fremstilling og i cellulær differentiering. Det finder anvendelse i transkriptionen af humant gamma-globingen og murint embryonalt epsilon(y)-globingen. Yderligere er det i behandlingen af beta-thalassæmi og seglcellesygdom.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-83-7
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.122
MDL nummer MFCD00008019
InChI nøgle WFKAJVHLWXSISD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyramide, propanamide, 2-methyl, 2-methylpropionamide, isobutyrimidic acid, isobutylamide, isopropylformamide, dimethylacetoamide, unii-82uoe7b38z, dimethylacetamid, c-isopropylformamide
PubChem CID 68424
IUPAC navn 2-methylpropanamid
SMIL CC(C)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyramide
Smeltepunkt 127°C to 129°C
Tæthed 1.013
Kogepunkt 216°C to 220°C
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 87.12
Procent renhed 99%